Läs mer
(S)-(+)-2-Methylbutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 102.068 |