Läs mer
(S)-2-metylbutyryl-CoA natriumsalt, TRC
Produktkod. 30476087
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476087 5 mg
30465167 1 mg
30470879 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1012905MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Methylbutyryl-CoA Sodium Salt
Molekylformel C26H44N7O17P3S . xNa
Kvantitet 5 mg
Synonym S-(2-(3-((2R)-4-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanamido)ethyl) (2S)-2-Methylbutanethioate Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C26H44N7O17P3S.Na/c1-5-14(2)25(38)54-9-8-28-16(34)6-7-29-23(37)20(36)26(3,4)11-47-53(44,45)50-52(42,43)46-10-15-19(49-51(39,40)41)18(35)24(48-15)33-13-32-17-21(27)30-12-31-22(17)33;/h12-15,18-20,24,35-36H,5-11H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,42,43)(H,44,45)(H2,27,30,31)(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/t14-,15+,18+,19+,20-,24+;/m0./s1
LEDER O[C@@H]([C@H](N1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)O[C@@H]3COP(OP(OCC(C)([C@H](C(NCCC(NCCSC([C@H](CC)C)=O)=O)=O)O)C)(O)=O)(O)=O)[C@@H]3OP(O)(O[Na])=O
IUPAC-namn natrium (2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(((hydroxy(((R)-3-hydroxy-2,2-dimetyl-4-((2-((2-((S)-2-metylbutanoyl)tio)etyl)amino)-3-oxopropyl)amino)-4-oxobutoxi)fosforyl)oxy)fosforyl)oxy)oxy)metyl)tetrahydrofuran-3-yl vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 873.6