missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Methylhexanol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Methylhexanol-d3 |
| CAS | 1329614-76-7 |
| Molekylformel | C7H13D3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-2-Methyl-1-hexanol-d3, (-)-2-Methyl-1-hexanol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@H](CO)CCCC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(trideuteriomethyl)hexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.22 |
| Formel vikt | 119.1389 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?