missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Methylvaleric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Methylvaleric Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1 |
| Formel vikt | 116.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?