Läs mer
(S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449119
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449119 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15449119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19983.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate
CAS 737000-86-1
Densitet 0.904
Molekylformel C10H19NS
Brytningsindex 1.4835
MDL-nummer MFCD04039335
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym s-+-2-nonyl isothiocyanate, 2s-2-isothiocyanatononane
InChI-nyckel MQPOQQFZEYBCRM-JTQLQIEISA-N
LEDER CCCCCCCC(C)N=C=S
IUPAC-namn (2S)-2-isothiocyanatononane
Molekylvikt (g/mol) 185.329
PubChem CID 53485810
Formel vikt 185.33
Procent renhet 97%