Läs mer
(S)-2-O-Acetylmalic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-O-Acetylmalic Anhydride |
| CAS | 59025-03-5 |
| Molekylformel | C6 H6 O5 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O5/c1-3(7)10-4-2-5(8)11-6(4)9/h4H,2H2,1H3/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.11 |
| Formel vikt | 158.0215 |