Läs mer
(S)-(+)-2-oktanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308805
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308805 5 g 5g
11398795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12425.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6169-06-8 | C8H18O | 130.23 g/mol
(S)-(+)-2-oktanol används som kirala föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-2-oktanol används som kirala föreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,12 g/L) vid °25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6169-06-8
MDL-nummer MFCD00064283
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Octanol
Densitet 0.819
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Odör Pleasant
Molekylformel C6H9O6Pr
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 5 g
Beilstein 1719323
Merck Index 14,6752
Löslighetsinformation Soluble in water. (1.12g/L) at 25°C
InChI-nyckel KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
Optisk rotation +10° (c = 1 in Ethanol)
LEDER [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn praseodym(3+)triacetat
Molekylvikt (g/mol) 318.04
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.