Läs mer
(S)-(+)-2-oktylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15479149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20245.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 745783-87-3 | C9H17NO | 155.241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-87-3
Densitet 0.826
Kokpunkt 68 °C (5 mmHg)
Molekylformel C9H17NO
Brytningsindex 1.423
MDL-nummer MFCD05664089
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Känslighet Känslig för fukt; Kan bilda en utfällning
Synonym s-+-2-octyl isocyanate, 2s-2-isocyanatooctane
InChI-nyckel FTWPDIQXUDUDPL-VIFPVBQESA-N
LEDER CCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC-namn (2S)-2-isocyanatooktan
Molekylvikt (g/mol) 155.241
PubChem CID 7018274
Formel vikt 155.24
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.