Läs mer
(S)-(+)-2-Pentanol, 97%
Produktkod. 11357336
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357336 250 mg 250mg
11347336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09314.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26184-62-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26184-62-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00065952
InChI-nyckel JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-+-2-pentanol, s-2-pentanol, 2s-pentan-2-ol, 2-pentanol, 2s, s---2-pentanol, 2s-2-pentanol, s +-2-pentanol
PubChem CID 2724896
IUPAC-namn (2S)-pentan-2-ol
LEDER CCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Pentanol
Densitet 0.81
Kokpunkt 118°C to 119°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718820
Optisk rotation +14° (Neat)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.