missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Phenyl-1-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Phenyl-1-propanamine |
| CAS | 17596-79-1 |
| Molekylformel | C9H13N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (S)-2-Phenylpropylamine, (S)-beta-Methylphenethylamine, S-(-)-2-Phenylpropylamine, (betaS)-beta-Methylbenzeneethanamine, ((2S)-2-Phenylpropyl)amine, (-)-2-Phenylpropylamine, (-)-beta-Methylphenethylamine, (2S)-2-Phenylpropan-1-amine, (2S)-Phenylpropan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CN)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-phenylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vikt | 135.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?