Läs mer
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 98+%
Produktkod. 11388865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388865 250 mg 250mg
11378865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13988.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37778-99-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37778-99-7
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00145249
InChI-nyckel RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
PubChem CID 447661
IUPAC-namn (2S)-2-fenylpropan-1-ol
LEDER CC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Densitet 0.975
Kokpunkt 220°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −18° (Neat)
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.