Läs mer
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10627811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10627811 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Produktkod. 10627811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264710010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Namnnotering 99+%
CAS 37778-99-7
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Kokpunkt 214°C
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H12O
Linjär formel C6H5CH(CH3)CH2OH
Brytningsindex 1.5252 to 1.5272
MDL-nummer MFCD00145249
Kvantitet 1 mL
Specifikt rotationsförhållande −18° (20°C c=neat)
Specifik rotation -18
Synonym s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
InChI-nyckel RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
LEDER CC(CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2S)-2-phenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
PubChem CID 447661
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.