Läs mer
(S)-(+)-2-Fenylsmörsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323356
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323356 1 g 1g
11333356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12754.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4286-15-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4286-15-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00063164
InChI-nyckel OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Synonym s-+-2-phenylbutyric acid, s-2-phenylbutanoic acid, 2s-2-phenylbutanoic acid, s-2-phenylbutyric acid, pubchem9874, 2-phenylbutyric acid, s, s--2-phenyl-mutyric acid, s-+-2-phenylbutanoic acid, s-+-2-phenyl-mutyric acid
PubChem CID 785329
IUPAC-namn (2S)-2-fenylbutansyra
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
Densitet 1.055
Kokpunkt 270°C to 272°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 1 g
Beilstein 2045208
Optisk rotation +100° (c=5 in Toluene)
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.