Läs mer
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, 97%
Produktkod. 12337153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12337153 10 g 10g
12347153 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12337153 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442190100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15028-39-4 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15028-39-4
Molekylformel C9H11NO2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 201.65
InChI-nyckel DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-phg-ome.hcl, s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, aminophenylacetic acid methyl ester, h-phg-ome hydrochloride, h-phg-ome hcl, d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 11217910
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-2-fenylacetat; hydroklorid
LEDER COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 200°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 201.65
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.