Läs mer
(S)-(+)-2-fenylglycinol, 98+%
Produktkod. 11378006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378006 25 g 25g
11358006 1 g 1g
11368006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13265.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
(S)-(+)-2-Fenylglycinol används vid syntes av kirala, osymmetriska bisoxazoliner. Det används som reagens för upplösning av syror via lätt hydrolyserade amider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-2-Fenylglycinol används vid syntes av kirala, osymmetriska bisoxazoliner. Det används som reagens för upplösning av syror via lätt hydrolyserade amider.
Löslighet
Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid och metanol. Begränsad löslighet i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20989-17-7
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00064404
InChI-nyckel IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-fenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Smältpunkt 76 °C till 78 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3196190
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid och metanol. Begränsad löslighet i vatten.
Optisk rotation +30° (c=0,75 i 1 N HCl)
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.