Läs mer
(S)-(+)-2-fenylglycinol, 98 %
Produktkod. 10287750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287750 1 g Glasflaska 1g
10118093 5 g Glasflaska 5g
13428508 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10287750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307570010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20989-17-7
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00064404
InChI-nyckel IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-fenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Infrarött spektrum Authentic
Färg Vitt till gult
Förpackning Glasflaska
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Specifik rotation + 25.50
Specifikt rotationsförhållande + 25.50 (20.00°C c=6,CH3OH)
Smältpunkt 75.0°C to 79.0°C
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel C6H5CH(NH2)CH2OH
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.