Läs mer
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, 99%
Produktkod. 10710761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10710761 250 mg Glass Bottle 250mg
10616544 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10710761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264652500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-24-3
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00063139
InChI-nyckel YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
IUPAC-namn (2S)-2-phenylpropanoic acid
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29°C to 32°C
Färg White
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 115°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH(C6H5)CO2H
Brytningsindex 1.5223
Kvantitet 250 mg
Beilstein 09, 347
Specifikt rotationsförhållande +75° (20°C c=3,CHCl3)
Specifik rotation + 75
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.