Läs mer
(S)-2-Piperidinetanol, TRC
Produktkod. 30409040
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30409040 500 mg
1 options
Produktkod. 30409040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP481955500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Molekylformel C7H15NO
Kvantitet 500 mg
Synonym (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
LEDER OCC[C@@H]1CCCCN1
IUPAC-namn 2-[(2S)-piperidin-2-yl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 129.2
Formel vikt 129.1154