Learn More
(S)-2-Piperidineethanol, TRC
Artikelnummer. 30409040
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packungsgröße:
500mg
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30409040 500 mg 500mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30409040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP481955500MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Molecular Formula C7H15NO
Quantity 500 mg
Synonym (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMILES OCC[C@@H]1CCCCN1
IUPAC Name 2-[(2S)-piperidin-2-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 129.2
Formula Weight 129.1154
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.