Läs mer
S-2-Pyridyl 3-oxo-4-aza-5a-androst-1-ene-17b-carbothioate, TRC
Produktkod. 30417122
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30417122 50 mg
1 options
Produktkod. 30417122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99571850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-2-Pyridyl 3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carbothioate
CAS 103335-49-5
Molekylformel C24H30N2O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Pyridyl 3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carbothioate, (5alpha,17beta)-3-Oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carbothioic Acid S-2-Pyridinyl Ester, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-Tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carbothioic Acid S-2-Pyridinyl Ester
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-23-12-10-17-15(6-9-19-24(17,2)13-11-20(27)26-19)16(23)7-8-18(23)22(28)29-21-5-3-4-14-25-21/h3-5,11,13-19H,6-10,12H2,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17?,18+,19+,23-,24+/m0/s1
LEDER C[C@]12CCC3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Sc5ccccn5
IUPAC-namn S-pyridin-2-yl (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carbothioate
Molekylvikt (g/mol) 410.57
Formel vikt 410.2028