Läs mer
S-2-Pyridylthio Cysteamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Pyridylthio Cysteamine Hydrochloride |
| CAS | 106139-15-5 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 S2 . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2S2.ClH/c8-4-6-10-11-7-3-1-2-5-9-7;/h1-3,5H,4,6,8H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCSSc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.76 |
| Formel vikt | 222.0052 |