Läs mer
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11382577
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382577 100 g 100g
11372577 25 g 25g
11392577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11711.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-karboxylsyra används som byggsten för läkemedel och asymmetrisk syntes. Det används också som ett upplösningsmedel för kirala baser och i en effektiv syntes av kinolizidin och indolizidinalkaloider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-karboxylsyra används som byggsten för läkemedel och asymmetrisk syntes. Det används också som ett upplösningsmedel för kirala baser och i en effektiv syntes av kinolizidin och indolizidinalkaloider.
Löslighet
Löslig i vatten (10-15% vid °20 C), alkohol, aceton, dimetylsufoxid och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-79-3
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.12
MDL-nummer MFCD00005272
InChI-nyckel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Smältpunkt 158°C to 162°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Löslighetsinformation Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Optisk rotation −10.5° (c=5 in Water)
IUPAC-namn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
Formel vikt 129.12
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.