Läs mer
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid |
| CAS | 102507-13-1 |
| Molekylformel | C10H19NO5 |
| MDL-nummer | MFCD03094792 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CC(C)(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.26 |
| Procent renhet | 97% |