Läs mer
(S)-2-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-5-(dimetylamino)pentansyra, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391229
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10673425 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10430934 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10295894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08534CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 65671-54-7
Molekylformel C12H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 260.334
InChI-nyckel HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
IUPAC-namn (2S)-5-(dimetylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.33
Procent renhet 97%