Läs mer
(S)-2-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-5-(dimetylamino)pentansyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295894
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10673425 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10430934 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10295894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08534CB
Kemiska identifierare
CAS 65671-54-7
Molekylformel C12H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 260.334
InChI-nyckel HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
IUPAC-namn (2S)-5-(dimetylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.33
Procent renhet 97%