Läs mer
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30987687 500 g
30969378 25 g
30984762 100 g
30982668 1 kg
30979214 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30987687 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD118097500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
CAS 45214-91-3
Molekylformel C11H19NO6
MDL-nummer MFCD00190794
Kvantitet 500 g
LEDER O=C(OC)CC[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 261.27
Procent renhet 97%