Läs mer
(S)-2-(trifluormetyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11946481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11946481 5 g 5g
11936481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11946481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446650050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 154727-51-2 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154727-51-2
Molekylformel C6H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 153.15
InChI-nyckel NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 42580051
IUPAC-namn (2S)-2-(trifluormetyl)piperidin
LEDER C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Kokpunkt 80.0°C (200.0 Torr)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 153.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.