Läs mer
(S)-2-(trifluormetyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4380114 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11936481
Brand: Thermo Scientific Acros 446650010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 154727-51-2 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154727-51-2
Molekylformel C6H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 153.15
InChI-nyckel NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 42580051
IUPAC-namn (2S)-2-(trifluormetyl)piperidin
LEDER C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Kokpunkt 80.0°C (200.0 Torr)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.15
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.