Läs mer
Tocris Bioscience™ S 2101
Beskrivning
S 2101 is a LSD1 inhibitor (IC50 = 990 nM; Ki = 610 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (Ki values are 17 and 110 μM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S)-rel-2-[3,5-Difluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]cycloprpanamine hydrochloride |
| CAS | 1239262-36-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Histone Demethylase Inhibitors |
| Molekylformel | C16H15F2NO.HCl |
| Formel vikt | 311.75 |
| Renhet | >98% |