Läs mer
S 23, TRC
Produktkod. 30012350
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012350 5 mg
30011056 25 mg
30005494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS0200005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1010396-29-8
Molekylformel C18H13ClF4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 416.75
Synonym (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
IUPAC-namn (2S)-3-(4-klor-3-fluorofenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluormetyl)fenyl]-2-hydroxy-2-metylpropanamid
LEDER CC1CCC(N)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S 23
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Formel vikt 416.0551
Procent renhet >95%