Läs mer
IKA™ S 25 KD-18 G Dispergerande verktygselement
Produktkod. 15870798 Handla allt IKA Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Upp till 150 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
15870798 Upp till 150 °C Varje
1 options
Produktkod. 15870798 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020002971
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AISI 316L, PTFE, keramiskt spridningsverktygselement för T25 digitalt och T25 lättstädat digitalt/kontrollspridningsverktyg.
  • Lämplig för användning med T 25 digital, T 25 lättstädad digital/styrd spridningsverktyg
  • AISI 316L, PTFE, keramisk konstruktion
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Lämplig för vakuum
  • Steriliserbar med alla metoder (utom kullager)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel Stator: 18 mm, Rotor: 12,7 mm
Längd (metrisk) 194 mm
För användning med (utrustning) T 25 digital, T 25 lättstädad digital/styr spridningsverktyg
Material AISI 316L, PTFE, Keramik
Temperaturområde (metriskt) Upp till 150 °C