Läs mer
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine |
| CAS | 22526-47-2 |
| Molekylformel | C6H15N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ((1S)-1,2,2-Trimethylpropyl)amine, (+)-2-Amino-3,3-dimethylbutane, (+)-3,3-Dimethyl-2-butanamine, (1S)-1,2,2-Trimethylpropylamine, (2S)-3,3-dimethyl-2-butanamine, (S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butanamine, (S)-1,2,2-Trimethylpropanamine, (S)-1-(tert-Butyl)ethylamine, (S)-3,3-Dimethyl-2-butanamine, (S)-3,3-Dimethyl-2-butylamine, [(S)-1,2,2-Trimethylpropyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3 |
| LEDER | N[C@H](C(C)(C)C)C |
| IUPAC-namn | (S)-3,3-dimethylbutan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.19 |
| Formel vikt | 101.12 |