Läs mer
(S)-3-Amino-1,2-propanediol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15109303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15109303 5 g Glass bottle 5g
10666260 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15109303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435280050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61278-21-5
Molekylvikt (g/mol) 91.11
InChI-nyckel KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
IUPAC-namn (2S)-3-aminopropane-1,2-diol
LEDER C(C(CO)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-1, 2-propanediol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53°C to 57°C
Färg Colorless to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H9NO2
Kvantitet 5 g
Specifik rotation −27° to −31° (20°C, 589nm) (c=2, 1M HCl)
Formel vikt 91.11
Procent renhet ≥97.5% (Total base)
Fysisk form Liquid to Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.