Läs mer
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol, 98 %
Produktkod. 11312739
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312739 5 g 5g
11302739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26743.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 61278-21-5 | C3H9NO2 | 91,11 g/mol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol används som en kiral selektorligand, som därefter används för en nukleofil substitution med den dimetoxitrityl (DMT)-skyddade
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-3-amino-1,2-propandiol används som en kiral selektorligand, som därefter används för en nukleofil substitution med den dimetoxitrityl (
DMT)-skyddade Löslighet
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61278-21-5
Molekylformel C3H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 91.11
MDL-nummer MFCD00798260
InChI-nyckel KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
IUPAC-namn (2S)-3-aminopropan-1,2-diol
LEDER C(C(CO)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Smältpunkt 54 °C till 56 °C
Densitet 1.175
Kokpunkt 117 °C till 119 °C (0,4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1719122
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −28° (c=4, 5 M HCl)
Formel vikt 91.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.