Läs mer
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %
Produktkod. 15413957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413957 5 g 5g
15423957 250 mg 250mg
15403957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30538.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200,28 g/mol
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin används för att framställa selektiva icke-kovalenta inhibitorer av det bakteriella cysteinproteaset IdeS. Produkten som erhålls genom den reduktiva elimineringsreaktionen med etylglyoxalte används som referensförening, som används för att bestämma den absoluta konfigurationen av de två enantiomererna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin används för att framställa selektiva icke-kovalenta inhibitorer av det bakteriella cysteinproteaset IdeS. Produkten som erhålls genom den reduktiva elimineringsreaktionen med etylglyoxalte används som referensförening, som används för att bestämma den absoluta konfigurationen av de två enantiomererna.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
.
Anmärkningar
Luft- och koldioxidkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625471-18-3
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.28
MDL-nummer MFCD03094718
InChI-nyckel AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-aminopiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid.
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.