Läs mer
(S)-3-Amino-1-(tert-butoxykarbonyl)piperidin-3-karboxylicacid, TRC
Produktkod. 30417696
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30417696 100 mg
1 options
Produktkod. 30417696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS296850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylicacid
CAS 862372-92-7
Molekylformel C11 H20 N2 O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-5-11(12,7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@](N)(C1)C(=O)O
IUPAC-namn (3S)-3-amino-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonyl]piperidin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 244.287
Formel vikt 244.142