Läs mer
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepin-1-ättiksyra Etylester, TRC
Produktkod. 30313699
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30313699 1 g
1 options
Produktkod. 30313699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6091551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 86499-52-7
Molekylformel C14H18N2O3
Kvantitet 1 g
Synonym (S)-3-Amino-1-ethoxycarbonyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzazepin-2-one, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-19-13(17)9-16-12-6-4-3-5-10(12)7-8-11(15)14(16)18/h3-6,11H,2,7-9,15H2,1H3/t11-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12
IUPAC-namn etyl 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 262.3
Formel vikt 262.1317