missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzaspermin-1-ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid |
| CAS | 88372-47-8 |
| Molekylformel | C12H14N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (S)-, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, (S)-2-(3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-1-yl)acetic acid, [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c13-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)14(12(9)17)7-11(15)16/h1-4,9H,5-7,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@H]1CCc2ccccc2N(CC(=O)O)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vikt | 234.1004 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?