Läs mer
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid, 95%
Produktkod. 15418517
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418517 1 g 1g
15469515 250 mg 250mg
15428517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52027.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 734529-57-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 734529-57-8
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.189
MDL-nummer MFCD04113693
InChI-nyckel SJBFILRQMRECCK-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-amino-3-3-nitrophenyl propionic acid, s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-beta-3-nitrophenyl alanine, s-3-3-nitrophenyl-beta-alanine, 3s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, h-beta-phe 3-no2-oh, s-3-amino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid, pubchem15094, 3-nitro-l-beta-phenylalanine
PubChem CID 706689
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(CC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.19
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.