missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid, 95%

Código de producto. 15428517
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
15428517 5 g 5g
15469515 250 mg 250mg
15418517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15428517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52027.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 734529-57-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 734529-57-8
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.189
MDL-nummer MFCD04113693
InChI-nyckel SJBFILRQMRECCK-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-amino-3-3-nitrophenyl propionic acid, s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-beta-3-nitrophenyl alanine, s-3-3-nitrophenyl-beta-alanine, 3s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, h-beta-phe 3-no2-oh, s-3-amino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid, pubchem15094, 3-nitro-l-beta-phenylalanine
PubChem CID 706689
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(CC(=O)O)N

Especificaciones

Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 210.19
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.