Läs mer
(S)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10304692 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304692 250 mg Glasflaska 250mg
10552232 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304692 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362172500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 82769-76-4
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD01311768
InChI-nyckel SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Synonym s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
PubChem CID 2734520
IUPAC-namn (3S)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös eller vit
Enantiomert överskott 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 151.21
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.