Läs mer
(S)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10552232 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552232 1 g Glasflaska 1g
10304692 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552232 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362170010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82769-76-4
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD01311768
InChI-nyckel SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Synonym s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
PubChem CID 2734520
IUPAC-namn (3S)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Namnnotering 95 % (98 % e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös eller vit
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.21
Procent renhet 95 %, 98 % ee
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.