Läs mer
(S)-3-Amino-3-fenylpropan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 82769-76-4 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (gammaS)-gamma-Aminobenzenepropanol, (-)-3-Amino-3-phenylpropanol, (3S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCO)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (3S)-3-amino-3-fenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |