Läs mer
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 95%, 98% ee
Produktkod. 10792063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10792063 1 g 1g
10028951 5 g 5g
11955321 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792063 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167834-24-4 | C11H16NO2 | 194.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167834-24-4
Molekylformel C11H16NO2
Molekylvikt (g/mol) 194.25
MDL-nummer MFCD02259715
InChI-nyckel NUWRDXMXYDWUAN-JTQLQIEISA-O
Synonym s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
PubChem CID 22831526
IUPAC-namn etyl-(3S)-3-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 117.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.71
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.