Läs mer
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride, 95%
Produktkod. 15479495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479495 250 mg 250mg
15458497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52010.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 270596-46-8 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
(S)-3-amino-5-hexynsyrahydroklorid används för märkning och detektionsändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-3-amino-5-hexynsyrahydroklorid används för märkning och detektionsändamål.
Löslighet Lösligt i
vatten (90 g/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 270596-46-8
Molekylformel C6H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 163.601
MDL-nummer MFCD01861006
InChI-nyckel FVKOZZHCHSRKJA-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-3-amino-5-hexynoic acid hydrochloride, s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, 3s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, s-3-amino-5-hexynoic acid-hcl, l-beta-homopropargylglycine hydrochloride, 5-hexynoic acid, 3-amino-, 3s-, hydrochloride 1:1, s-3-amino-5-hexynoic acidhcl, l-ss-homopropargylglycine hydrochloride
PubChem CID 2761700
IUPAC-namn (3S)-3-aminohex-5-ynsyra;hydroklorid
LEDER C#CCC(CC(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
Löslighetsinformation Soluble in water (90g/L at 25°C).
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 163.6
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.