Läs mer
(S)-3-Amino(piperidine-3-d1)-2,6-dione hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Glutamimide-alpha-D Hydrochloride |
| CAS | 1398112-31-6 |
| Molekylformel | C5 D H7 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,6-Piperidinedione-3-d, 3-amino-, hydrochloride (1:1), (3S)- (ACI), (3S)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (S)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (S)-Glutamimide-α-D hydrochloride, (αS)-α-Aminoglutarimide-α-d hydrochloride, (S)-3-Amino(piperidine-3-d1)-2,6-dione HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H/t3-;/m0./s1/i3D; |
| LEDER | Cl.[2H][C@]1(N)CCC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-amino-3-deuteriopiperidine-2,6-dione;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.5963 |
| Formel vikt | 165.0415 |