Läs mer
(S)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Amino-2-oxo-azepane hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 164.0716 |
| Frakt skick | Room Temperature |