Läs mer
(S)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Aminobutan-1-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 89.0841 |