Läs mer
(S)-3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O.ClH/c6-4-2-1-3-7-5(4)8;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 150.056 |
| Procent renhet | >95% |