missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-3-Aminopiperidin-2-one, TRC

Produktkod. 30133391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133391 500 mg
30009913 250 mg
30003948 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA633018500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34294-79-6
Molekylformel C5 H10 N2 O
Synonym (3S)-3-Amino-2-piperidinon∣(3S)-3-Aminopiperidin-2-one∣L-Orinitinlaktam;

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-3-Aminopiperidin-2-one
Kvantitet 500 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Formel vikt 114.0793
Molekylvikt (g/mol) 114.15
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.